missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Seitlicher Absperrhahn für Büretten, braun

Der seitliche Absperrhahn für Büretten enthält ein austauschbares Glasküken.

37.57 CHF - 60.60 CHF

Spezifikation

Typ Bürette Absperrhahn
Material Braunes Borosilikatglas 3.3
Enthält Glasschlüssel
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10652052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
81927
Bürette mit 25 und 50 ml
60.60 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10509161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
81907
25 ml-Bürette Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10111971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
81909
50 ml-Bürette Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Gehäuse des Absperrhahns mit präziser Bürettenspitze aus Borosilikatglas 3.3
  • Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
  • Absperrhahn Größe 3NS/12
Spezifikation

Spezifikation

Bürette Absperrhahn
Braunes Borosilikatglas 3.3
Glasschlüssel
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications