Beschreibung
LASS4 Monoclonal antibody specifically detects LASS4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LASS4 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 7D1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA |
| Zusammensetzung | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_078828 |
| Gen-Alias | CerS4, FLJ12089, LAG1 homolog, ceramide synthase 4, LAG1 longevity assurance homolog 4, LAG1 longevity assurance homolog 4 (S. cerevisiae), Trh1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |