Learn More
Brady™ Schilder aus laminiertem Polyester: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 135957
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Laminierter Polyester
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Je 1 | |
200 mm | |
200 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |