Learn More
Brady™ Schilder aus laminiertem Polyester: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
ISO 7010-konformes Zeichen.
3.70 CHF - 9.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15654197
|
Brady™
135955 |
100 mm | 100 mm |
3.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15664197
|
Brady™
135956 |
148 mm | 148 mm |
9.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15674197
|
Brady™
135957 |
200 mm | 200 mm |
5.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Je 1 | |
0.099 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |