Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
Marke: Brady™ 815719
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- ISO 7010-konform
- Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
1,501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global | |
Sicherheitszeichen |
Polypropylen | |
Nicht klebend | |
250 mm | |
250.00 mm | |
Quadratisch | |
Sicherheitsdusche | |
Weiß auf Grün |