Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
5.15 CHF - 14.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Sprachen Global
Produkttyp Sicherheitszeichen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Angezeigter Text Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Angezeigter Text Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634737
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
828833
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen Polyester
6.30 CHF
7 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15103299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814438
Notausgang (rechts) Polyester
5.15 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15314856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814757
Notfalltelefon Polyester
7.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15384846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815242
Arzt Polypropylen
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15354846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814598
First Aid Polyester
7.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15364846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814606
First Aid Polypropylen
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15394846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815552
Augenwaschstation Polyester
8.25 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15304856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815560
Augenwaschstation Polypropylen
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15334856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815711
Sicherheitsdusche Polyester
7.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15344856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815719
Sicherheitsdusche Polypropylen
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15324856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814765
Notfalltelefon Polypropylen
14.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13254359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
828833
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen Polyester Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15374846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
815234
Arzt Polyester Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • ISO 7010-konform
  • Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Global
Sicherheitszeichen