Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
ISO 7010-konformes Zeichen.
4.45 CHF - 10.40 CHF
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 0.099 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15664677
|
Brady™
826761 |
50 mm | 43 mm |
6.65 CHF
7 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15674677
|
Brady™
826763 |
100 mm | 87 mm |
10.40 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15684677
|
Brady™
826764 |
200 mm | 173 mm |
4.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15694677
|
Brady™
826765 |
315 mm | 273 mm |
7.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |