Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung Artikelnummer.: 15674677
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
Artikelnummer. 15674677
100 mm, 87 mm, 3 Stück
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
7 Stück
Artikelnummer. 15674677
Marke: Brady™ 826763
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W003-Tri 100-PE-SHEET/3
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 3/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung >