Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Diesen Laufsteg verwenden
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 821402
Additional Details : Gewicht : 0.02800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15674557
  • 7.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Innen und Außen
-40 °C bis 110 °C
Global
Glanz
Je 1
315 mm
0.099 mm
Rund
Weiß auf Blau