Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Diesen Laufsteg verwenden
ISO 7010-konformes Zeichen.
3.45 CHF - 7.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15644557
|
Brady™
821398 |
50 mm |
5.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15654557
|
Brady™
821400 |
100 mm |
3.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15664557
|
Brady™
821401 |
200 mm |
4.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15674557
|
Brady™
821402 |
315 mm |
7.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |