Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerleiter
ISO 7010-konformes Zeichen.
4.00 CHF - 13.89 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15654377
|
Brady™
817196 |
100 mm | 100 mm |
4.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15664377
|
Brady™
817197 |
148 mm | 148 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15674377
|
Brady™
817198 |
200 mm | 200 mm |
5.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15684377
|
Brady™
817199 |
250 mm | 250 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15694377
|
Brady™
817201 |
315 mm | 315 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15604387
|
Brady™
817202 |
400 mm | 400 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Glanz | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |