Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Feuerleiter
Artikelnummer. 15654377
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15654377 100 mm 100 mm 1 Stück
15664377 148 mm 148 mm 1 Stück
15674377 200  mm 200 mm 1 Stück
15684377 250  mm 250 mm 1 Stück
15694377 315 mm 315 mm 1 Stück
15604387 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15654377 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 817196
Verfügbar ab: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-100x100-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.