Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Lambda-Exonuklease ist eine hochprozessive Exodeoxyribonuklease, die den 5'-phosphorylierten Strang doppelsträngiger DNA in 5'-3'-Richtung selektiv verdaut.
167.00 CHF - 618.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Enzym | Exonuklease |
Produkttyp | Exonuklease |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10520081
|
Thermo Scientific™
EN0561 |
1000 E |
167.00 CHF
1000 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10344530
|
Thermo Scientific™
EN0562 |
5000 E |
618.00 CHF
5000 Einheiten |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific Lambda Exonuklease ist eine hoch prozessive 5'≥3' Exodeoxyribonuklease. Sie verdaut selektiv den 5'-phosphorylierten Strang doppelsträngiger DNA. Das Enzym zeigt eine geringe Aktivität bei einsträngiger DNA und nicht phosphorylierter DNA und hat keine Aktivität bei Rissen und begrenzte Aktivität bei Lücken in der DNA.
Highlights
- Aktiv in Thermo Scientific PCR-Puffern
Spezifikation
10 U/μl | |
Exonuklease | |
Exonuklease |