Learn More
Thermo Scientific™ Lambda Exonuclease (10 U/μL)
Artikelnummer. 10344530 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10344530
Marke: Thermo Scientific™ EN0562
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lambda-Exonuklease ist eine hochprozessive Exodeoxyribonuklease, die den 5'-phosphorylierten Strang doppelsträngiger DNA in 5'-3'-Richtung selektiv verdaut.
Thermo Scientific Lambda Exonuklease ist eine hoch prozessive 5'≥3' Exodeoxyribonuklease. Sie verdaut selektiv den 5'-phosphorylierten Strang doppelsträngiger DNA. Das Enzym zeigt eine geringe Aktivität bei einsträngiger DNA und nicht phosphorylierter DNA und hat keine Aktivität bei Rissen und begrenzte Aktivität bei Lücken in der DNA.
Besondere Eigenschaften
  • Aktiv in Thermo Scientific PCR-Puffern
Anwendungen
  • Erzeugung einzelsträngiger PCR-Produkte zur Verwendung in:
    • DNA-Sequenzierung
    • Analyse des DNA-Einzelstrang-Konformationspolymorphismus (SSCP)
    • Rolling Circle Amplification
  • Herstellung von einzelsträngiger DNA aus doppelsträngigen DNA-Fragmenten
  • Klonen von PCR-Produkten
Hinweis
Die Verwendung dieses Enzyms in bestimmten Applikationen ist möglicherweise patentrechtlich geschützt und erfordert u. U. eine Lizenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Enzym Exonuklease
Menge 5000 E
Produkttyp Exonuklease