missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LAG-3 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | See individual datasheets |
| Gen-Alias | 17b4, 17b4 lag3, 17b4 neutralizing, anti human lag3, Anti-LAG-3, CD223, CD223 Antigen, Human LAG3, Human LAG-3, LAG3, LAG-3, LAG-3 17b4, LAG-3 blocking, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3 |
| Immunogen | See individual datasheets |
| Menge | 3 Vials |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?