Learn More
Bochem™ Schöpfkelle
Bochem™ Schöpfkelle aus Edelstahl mit einem abgerundeten Griff.
Marke: Bochem™ 8795
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Abgerundeter Griff
- Griffdurchmesser von 8 mm
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
380 mL | |
120 mm |
Abgerundeter Griff | |
400 mm |