Learn More
Bochem™ Schöpfkelle
Artikelnummer. p-7146781
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
380 mL
Länge (metrisch):
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10070841
Marke: Bochem™ 8793
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Schöpfkelle aus Edelstahl mit einem abgerundeten Griff.
  • Edelstahl
  • Abgerundeter Griff
  • Griffdurchmesser von 8 mm
Specifications
Kapazität (metrisch) 200 mL
Material Edelstahl (18/10)
Grifftyp Abgerundeter Griff
Länge (metrisch) 300 mm