Learn More
Bochem™ Schöpfkelle
Aus Edelstahl.
Marke: Bochem™ 8741
11.43 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Schöpfkelle
- Flacher Griff
- Edelstahl
Spezifikation
Schöpfkelle | |
Flach | |
Flach | |
315 mm |
Edelstahl (18/10) | |
200 mL | |
AISI 304 |