Learn More
Bochem™ Schöpfkelle
Aus Edelstahl.
18.75 CHF - 25.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpfkelle |
---|---|
Material | Edelstahl (18/10) |
Grifftyp | Flach |
Modell | Flach |
Zertifizierung/Konformität | AISI 304 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120161
|
Bochem™
8741 |
200 mL |
18.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10028250
|
Bochem™
8742 |
220 mL |
25.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schöpfkelle
- Flacher Griff
- Edelstahl
Spezifikation
Schöpfkelle | |
Flach | |
AISI 304 |
Edelstahl (18/10) | |
Flach | |
315 mm |