Beschreibung
14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | 14-3-3 sigma/Stratifin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CPTC-SFN-2 |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |