missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactate Dehydrogenase C Antibody (S04-9G2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-19673-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lactate Dehydrogenase C Monoclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase C in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Lactate Dehydrogenase C | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S04-9G2 | |
| Unconjugated | |
| Cancer/testis antigen 32, CT32EC 1.1.1.27, EC 1.1.1, lactate dehydrogenase C, lactate dehydrogenase C4, LDH testis subunit, LDH3MGC111073, LDH-C, LDHX, LDH-X, L-lactate dehydrogenase C chain | |
| A synthetic peptide of human Lactate Dehydrogenase C (Uniprot # P07864) | |
| 100 μg | |
| Cellular Markers | |
| 3948 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur