missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactate Dehydrogenase C Antibody (S04-9G2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
508.00 CHF - 777.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Lactate Dehydrogenase C |
|---|---|
| Klon | S04-9G2 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18697423
|
Novus Biologicals
NBP3-19673-100ul |
100 μg |
777.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18637243
|
Novus Biologicals
NBP3-19673-50ul |
50 μg |
508.00 CHF
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Lactate Dehydrogenase C Monoclonal antibody specifically detects Lactate Dehydrogenase C in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Lactate Dehydrogenase C | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Cancer/testis antigen 32, CT32EC 1.1.1.27, EC 1.1.1, lactate dehydrogenase C, lactate dehydrogenase C4, LDH testis subunit, LDH3MGC111073, LDH-C, LDHX, LDH-X, L-lactate dehydrogenase C chain | |
| A synthetic peptide of human Lactate Dehydrogenase C (Uniprot # P07864) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S04-9G2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 3948 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts