missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactalbumin Alpha Antibody (F20.16), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18784933 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18784933 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18784933 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002783

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lactalbumin Alpha Monoclonal specifically detects Lactalbumin Alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lactalbumin Alpha
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon F20.16
Konzentration 1.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P00709
Gen-Alias alpha-lactalbumin, lactalbumin, alpha-, Lactose synthase B protein, Lysozyme-like protein 7, LYZL7, MGC138521, MGC138523
Gensymbole LALBA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified casein and Lactalbumin Alpha
Molekulargewicht des Antigens 14 kDa
Reinigungsverfahren Thiophilic Chromatography
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3906
Testspezifität alpha Lactalbumin (F20.16)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.