Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Marke:  Labconco™ 7550600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15133035
  • 431.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
Ein kompletter Lyph-Lock-Kolben besteht aus einem Glasdeckel und -boden sowie einem Gummiring
Die Kolben sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird und eine effiziente Gefriertrocknung gewährleistet wird. Zur Befestigung der Kolben an Ventilanschlüssen von Gefriertrocknern ist ein Adapter erforderlich (separat bestellbar).
Spezifikation
Spezifikation
2,2 in.
Borosilicate Glass
11 cm
Flask Kit
3 lbs.
Joint
5,6 cm
250 ml
4,33 in.
Ober- und Unterteil aus Glas, Ringdichtung aus Silikonkautschuk
19/38
Reusable
Flat
1.4 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Lyph-Lock™ Gefriertrocknungskolben mit Normschliffanschlüssen 19/38 > Kapazität: 250 ml