Learn More
Labconco™ FilterMate™ tragbares Abluftgerät:Gasförmige Kontaminanten
Entfernen Sie gefährliche Pulver, Partikel oder Dämpfe aus dem Abluftstrom und führen Sie die gefilterte Luft anschließend mit einem tragbaren Labconco FilterMate™ Abluftgerät für gasförmige Verunreinigungen in die Umgebung zurück.
4695.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Absaugung |
---|---|
Flussrate | (250 cfm) |
Höhe (angloamerikanisch) | 22,7 in. |
Höhe (metrisch) | 58 cm |
Includes: 8 ft. of 5 in. I.D. gray flexible hose, two clamps and one 5 in. O.D. Upper Transition Adaptor for connection to Demonstration Hood, XPert Balance Enclosure, Protector XVS Ventilation Station or Protector Work Station.
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Hertz | Spannung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Hertz | Spannung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16630463
|
Labconco™
3970021 |
CE | 50 Hz | 230 V | 14 x 23 x 22,7 in. (36 x 58 x 58 cm) |
4695.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Zubehör für Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
- Kompaktes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus gletscherweißem und hellgrauem, Trockenpulver-Epoxidharz-beschichtetem Stahl mit Gummifüßen
- Verwendung von HEPA-Filtern, Kohlefiltern oder einer Kombination beider Filter
- Drehzahlgeregeltes, funkenfreies, motorbetriebenes Laufrad, einstellbar zur Optimierung der Luftströme.
- Das Überdrucklaufrad ist zum Auffangen und Rückfiltern ungefilterter Luft von einem Unterdruck umgeben.
- Der vorn montierte Wippschalter steuert die Stromversorgung des Gebläses
- Mit rückseitig montierter zusätzlicher Steckdose für den Anschluss des Luftstrommonitors
- Geeignet für 2 ft., 3 ft. und 4 ft. breite x 22,75 in. hohe Gehäuse
- Im Lieferumfang ist ein adriges IEC 3-Kabel mit Stecker enthalten
Modelle zur Verwendung mit HEPA-Filtern
- Mit einem echten Bag-in Bag-out-Filterabgabesystem können Sie den Filter sicher entfernen und ersetzen, ohne den Schlauch abnehmen zu müssen
- Filtereffizienz:250 CFM
Filtereffizienz:250 CFM
Modelle zur Verwendung mit HEPA- und Kohlefiltern
Filtereffizienz:200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1
Spezifikation
Absaugung | |
(250 cfm) | |
22,7 in. | |
58 cm |