Learn More
Labconco™ FilterMate™ tragbares Abluftgerät:Gasförmige Kontaminanten
Entfernen Sie gefährliche Pulver, Partikel oder Dämpfe aus dem Abluftstrom und führen Sie die gefilterte Luft anschließend mit einem tragbaren Labconco FilterMate™ Abluftgerät für gasförmige Verunreinigungen in die Umgebung zurück.
Marke:  Labconco™ 3970021
Additional Details : Gewicht : 22.70000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16630463
  • 4695.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 8 ft. langer grauer flexibler Schlauch mit 5 in. ID, zwei Schellen und einoberer Übergangsadapter mit 5  in. Außendurchmesser für den Anschluss an Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
Requires : Kohlefilter (Modelle nur zur Verwendung mit Kohlefilter).Modelle für die Verwendung mit Kohlefilter erfordern eine organische Dampfzelle, eine Formaldehyd-imprägnierte Zelle oder eine Ammoniak-Imprägnierte Zelle.Bei Kombinationsmodellen können zwei Kohlefilter bei Entfernung des HEPA-Filters eingesetzt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Vorführhaube, XPert Balance-Gehäuse, Protector XVS Ventilationsstation oder Protector Workstation.
  • Kompaktes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus gletscherweißem und hellgrauem, Trockenpulver-Epoxidharz-beschichtetem Stahl mit Gummifüßen
  • Verwendung von HEPA-Filtern, Kohlefiltern oder einer Kombination beider Filter
  • Drehzahlgeregeltes, funkenfreies, motorbetriebenes Laufrad, einstellbar zur Optimierung der Luftströme.
  • Das Überdrucklaufrad ist zum Auffangen und Rückfiltern ungefilterter Luft von einem Unterdruck umgeben.
  • Der vorn montierte Wippschalter steuert die Stromversorgung des Gebläses
  • Mit rückseitig montierter zusätzlicher Steckdose für den Anschluss des Luftstrommonitors
  • Geeignet für 2 ft., 3 ft. und 4 ft. breite x 22,75 in. hohe Gehäuse
  • Im Lieferumfang ist ein adriges IEC 3-Kabel mit Stecker enthalten
Modelle zur Verwendung mit HEPA-Filtern
  • Mit einem echten Bag-in Bag-out-Filterabgabesystem können Sie den Filter sicher entfernen und ersetzen, ohne den Schlauch abnehmen zu müssen
  • Filtereffizienz:250 CFM
Modelle für die Verwendung mit Kohlefiltern
Filtereffizienz:250 CFM
Modelle zur Verwendung mit HEPA- und Kohlefiltern
Filtereffizienz:200 CFM
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1
Spezifikation
Spezifikation
Absaugung
CE
(250 cfm)
58 cm
14 in.
230 V
22,7 kg
36 cm
HEPA
14 x 23 x 22,7 in. (36 x 58 x 58 cm)
22,7 in.
50 Hz
36 cm
50 lb.
23 in.