Learn More
Labconco™ Automatische Druckregler für Precise™ Handschuhboxen
Zubehör für den Einsatz mit Precise Handschuhboxen
8455.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Precise™ Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre |
---|---|
Gewicht (angloamerikanisch) | 35,5 lb. |
Gewicht (metrisch) | 16,1 kg |
Produkttyp | Druckregler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Spül- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Spülung und Befüllung der Transferkammer |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731479
|
Labconco™
5238601 |
230 V |
8455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für die automatische Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Spülungs- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Evakuierungs- und Füllzyklen der Transferkammer für Labconco Handschuhboxen. Für 100/115 V, 50/60 Hz-Betrieb. Für die Verwendung mit Precise Handschuhboxen mit Schutzgasatmosphäre.Spezifikation
Precise™ Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre | |
16,1 kg | |
Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Spül- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Spülung und Befüllung der Transferkammer |
35,5 lb. | |
Druckregler |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Automatische Druckregler für Precise™ Handschuhboxen