missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Automatische Druckregler für Precise™ Handschuhboxen
Zubehör für den Einsatz mit Precise Handschuhboxen
Marke: Labconco™ 5238601
7869.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dient der automatischen Steuerung des Hauptkammerdrucks und der Füllzyklen der Hauptkammer
- Entleerung der Transferkammer
- Füllzyklen für Labconco Handschuhboxen
Spezifikation
Precise™ Handschuhbox mit Schutzgasatmosphäre | |
16,1 kg | |
230 V |
35,5 lb. | |
Druckregler | |
Steuerung des Hauptkammerdrucks, der Spül- und Füllzyklen der Hauptkammer sowie der Spülung und Befüllung der Transferkammer |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ Automatische Druckregler für Precise™ Handschuhboxen > Automatischer Druckregler; 230 V, 50/60 Hz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur