Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
346.00 CHF
Spezifikation
Antigen Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Klon CS1+CS2+CS3+CS4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12679856
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1458-R7
7 mL Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: CS1 + CS2 + CS3 + CS4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: EBV-positive cells
Epitope: Located in the internal part of the membrane-associated viral LMP
Immunogen: EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Molecular Weight: 60 kDa (LMP)
Positive Control: EBV-positive lymphoblastoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR, IVD
EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Primary
CS1+CS2+CS3+CS4
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease
IgG2a κ