Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia™ MS-1458-R7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12679856
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: CS1 + CS2 + CS3 + CS4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: EBV-positive cells
Epitope: Located in the internal part of the membrane-associated viral LMP
Immunogen: EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Molecular Weight: 60 kDa (LMP)
Positive Control: EBV-positive lymphoblastoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
EBV-encoded recombinant latent membrane protein
ASR, IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
CS1+CS2+CS3+CS4
Mouse
7 mL
Infectious Disease
Ebola virus
IgG2a κ