Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
46.90 CHF - 419.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5680-80-8 |
---|---|
Summenformel | C4H10ClNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 155.578 |
MDL-Nummer | MFCD00063680 |
InChI-Schlüssel | NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N |
Synonym | l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl |
PubChem CID | 2723730 |
IUPAC-Name | Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid |
SMILES | COC(=O)C(CO)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10091430
|
Thermo Scientific Chemicals
132670050 |
5 g | Glasflasche |
46.90 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513111
|
Thermo Scientific Chemicals
132670250 |
25 g | Glasflasche |
130.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10540584
|
Thermo Scientific Chemicals
132671000 |
100 g | Glasflasche |
419.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5680-80-8 | |
155.578 | |
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N | |
2723730 | |
COC(=O)C(CO)N.Cl |
C4H10ClNO3 | |
MFCD00063680 | |
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl | |
Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid |
Spezifikation
L-Serine methyl ester hydrochloride | |
5680-80-8 | |
Echt | |
C4H10ClNO3 | |
MFCD00063680 | |
+ 4.50 | |
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl | |
1% Max. (K.F.) | |
COC(=O)C(CO)N.Cl | |
+ 4.50 (20.00°C c=2,methanol) | |
2723730 | |
98% |
160.0°C to 165.0°C | |
Weiß | |
98% | |
HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl | |
04, 506 | |
0.1% max. | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N | |
Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid | |
155.578 | |
155.58 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- L-Serine methyl ester hydrochloride