Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10513111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10513111
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5680-80-8
Summenformel C4H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.578
MDL-Nummer MFCD00063680
InChI-Schlüssel NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 160.0°C to 165.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 506
Spezifische Drehung + 4.50
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Wasser 1% Max. (K.F.)
Spezifischer Drehzustand + 4.50 (20.00°C c=2,methanol)
Menge 25 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle