Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Lebensmittel A-60-F Präzisionspumpenschläuche auf Spulen
Ähnlich zu Norprene™, aber mit FDA-Genehmigung.
Marke:  Masterflex™ 06415-16
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11816773
  • 977.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: l/s 16
  • Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
  • Hitze-, Ozon- und UV-beständig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, hohe Säure- und Alkalibeständigkeit, undurchsichtig, beige
  • Ideal für die Nahrungsmittelindustrie, Milchwirtschaft und Getränkeindustrie
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch für Peristaltikpumpe
Gespoolte Tygon-Lebensmittelschläuche, A-60-F, L/S 16, 500 ft.
Norprene in Lebensmittelqualität (A 60 F)
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Steril
480 ml/min
Tygon A-60-F
660 Mm Hg
Phthalat-frei; DEHP-frei; RoHS; FDA
Ja
152,4 m
-20 °C
3,1 mm (16 Zoll)
Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
2,7 bar
100 °C