Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Lebensmittel A-60-F Präzisionspumpenschläuche auf Spulen
Ähnlich zu Norprene™, aber mit FDA-Genehmigung.
875.00 CHF - 977.00 CHF
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11816773
|
Masterflex™
06415-16 |
3,1 mm (16 Zoll) | 480 ml/min |
977.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11806773
|
Masterflex™
06415-14 |
14 (1,6 mm) | 0,21 bis 130 ml/min |
875.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kartons und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: l/s 16
- Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
- Hitze-, Ozon- und UV-beständig; alterungsbeständig; nicht oxidierend; hohe Säure- und Alkalibeständigkeit, lichtundurchlässig, beige
- Ideal für Nahrungsmittel-, Milchwirtschafts- und Getränkeindustrie.
Spezifikation
2,7 bar | |
660 Mm Hg |