Learn More
Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf für Microbore 2 -Stoppschläuche
Pulsationsarmer Synchrondurchfluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
Marke: Masterflex™ 07534-08
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Der Durchflussratenbereich (0,045 — 2300 l/min) hängt von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen ab
- Rotor/Rolle aus Edelstahl (SS) sorgen für längere Lebensdauer und höhere Chemikalienbeständigkeit
- Stapelbare 2-, 4- oder 8-Kanal-Köpfe für bis zu 24 Kanäle
- Einfache Schlauchinstallatio—Schläuche aufstecken, Schlauchbett verriegeln und die Pumpe laufen lassen
- Sechs Rollenköpfe sorgen für pulsationsarmen Durchfluss
Spezifikation
L/S 8-Kanal-Pumpenkopf für Microbore Schläuche | |
Eloxiertes Aluminium | |
6 | |
3 in. | |
4,81 in. | |
4,5 in. | |
Edelstahl | |
Microbore Schlauchsätze mit zwei Flüssigkeitsstopps; Innendurchm. 0,19 bis 2,79 mm | |
0,02 bis 600 U/min |
200 ml/min | |
8 | |
Befestigt | |
76 mm | |
122 mm | |
114 mm | |
Schläuche mit Flüssigkeitsstopps | |
Edelstahl |