Learn More
Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf für Microbore 2 -Stoppschläuche
Pulsationsarmer Synchrondurchfluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
1545.00 CHF - 2175.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 200 ml/min |
---|---|
Material | Eloxiertes Aluminium |
Anzahl Rollen | 6 |
Verschlussart | Befestigt |
Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 3 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11816302
|
Masterflex™
07534-04 |
L/S 4-Kanal-Pumpenkopf für Microbore Schläuche |
1545.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11826302
|
Masterflex™
07534-08 |
L/S 8-Kanal-Pumpenkopf für Microbore Schläuche |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Durchflussratenbereich (0,045 — 2300 l/min) hängt von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen ab
- Rotor/Rolle aus Edelstahl (SS) sorgen für längere Lebensdauer und höhere Chemikalienbeständigkeit
- Stapelbare 2-, 4- oder 8-Kanal-Köpfe für bis zu 24 Kanäle
- Einfache Schlauchinstallatio—Schläuche aufstecken, Schlauchbett verriegeln und die Pumpe laufen lassen
- Sechs Rollenköpfe sorgen für pulsationsarmen Durchfluss
Spezifikation
200 ml/min | |
6 | |
3 in. | |
4,5 in. | |
Edelstahl | |
Microbore Schlauchsätze mit zwei Flüssigkeitsstopps; Innendurchm. 0,19 bis 2,79 mm | |
0,02 bis 600 U/min |
Eloxiertes Aluminium | |
Befestigt | |
76 mm | |
114 mm | |
Schläuche mit Flüssigkeitsstopps | |
Edelstahl |