Learn More
Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf für Microbore 2 -Stoppschläuche
Pulsationsarmer Synchrondurchfluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
Marke:  Masterflex™ 07534-04
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11816302
  • 1545.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Durchflussratenbereich (0,045 — 2300 l/min) hängt von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen ab
  • Rotor/Rolle aus Edelstahl (SS) sorgen für längere Lebensdauer und höhere Chemikalienbeständigkeit
  • Stapelbare 2-, 4- oder 8-Kanal-Köpfe für bis zu 24 Kanäle
  • Einfache Schlauchinstallatio—Schläuche aufstecken, Schlauchbett verriegeln und die Pumpe laufen lassen
  • Sechs Rollenköpfe sorgen für pulsationsarmen Durchfluss
Spezifikation
Spezifikation
L/S 4-Kanal-Pumpenkopf für Microbore Schläuche
Eloxiertes Aluminium
6
3 in.
2,937 in.
4,5 in.
Edelstahl
Microbore Schlauchsätze mit zwei Flüssigkeitsstopps; Innendurchm. 0,19 bis 2,79 mm
0,02 bis 600 U/min
200 ml/min
4
Befestigt
76 mm
75 mm
114 mm
Schläuche mit Flüssigkeitsstopps