Learn More
Masterflex™ L/S Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche mit 2 Stoppern
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
Marke: Masterflex™ 06421-15
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Etwas mehr Klarheit als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
2-Stopp Pumpenschläuche, Silikon (platingehärtet), L/S 15 | |
0,38 m | |
-40 °C | |
4,8 mm (15 Zoll) | |
2,7 bar | |
100 °C |
Platin-vernetztes Silikon | |
Pumpen der Serie L/S | |
4 | |
1.000 ml/min | |
660 mmHg |