Learn More
Masterflex™ L/S Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche mit 2 Stoppern
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
115.00 CHF - 124.00 CHF
Spezifikation
Material | Platin-vernetztes Silikon |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 0,38 m |
Zur Verwendung mit | Pumpen der Serie L/S |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Verpackungsmenge | 4 |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11895591
|
Masterflex™
06421-15 |
4,8 mm (15 Zoll) |
124.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11815611
|
Masterflex™
06421-24 |
6,4 mm (24 Zoll) |
115.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Etwas mehr Klarheit als peroxidgehärtete Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
Platin-vernetztes Silikon | |
Pumpen der Serie L/S | |
4 | |
100 °C |
0,38 m | |
-40 °C | |
660 Mm Hg |