Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7403), R&D Systems™
Artikelnummer. 18620465 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18620465 100 μg 100 Mikrogramm
18604814 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18620465 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320352100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen S100 calcium binding protein A14
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S100A14/7403
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57402
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Produktlinie Novus