missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KSHV ORF62 Antibody (5B7B6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18196618 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18196618 0.1 mL 0.10 Milliliter
18670776 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18196618 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237684

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

KSHV ORF62 Monoclonal specifically detects KSHV ORF62 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KSHV ORF62
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 5B7B6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Zusammensetzung Ascites with 0.03% Sodium Azide
Gen-Alias Kaposi's Sarcoma Virus, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human KSHV ORF62 expressed in E. Coli.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4961461
Testspezifität KSHV
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.