Beschreibung
KSHV ORF57 Polyclonal specifically detects KSHV ORF57 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | KSHV ORF57 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.55 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:5000-1:8000, ELISA 1:100000-170000, Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q2HR75 |
| Gen-Alias | herpesvirus core gene UL54 family, ORF57 |
| Gensymbole | ORF57 |
| Mehr anzeigen |