Learn More
IKA™ KS 130 Basic
Kleiner, leiser Orbitalschüttler mit Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
1775.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich 0 to 800 rpm
Temperaturbereich (metrisch) 5°C to 50°C
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 316 x 270 x 98 mm
Gewicht (metrisch) 2.0 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: IKA, KS 130, shaker, orbital, basic, shake
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16238111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0002980003
CH Plug
1775.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Bestellinformation
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Certifications
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Compliance
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Warranty
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
IKA, KS 130, Schüttler, Orbital, Basis, Schütteln
Spezifikation
Spezifikation
0 to 800 rpm
50/60 Hz
2.0 kg
5°C to 50°C
316 x 270 x 98 mm