Learn More
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Komet Rührstäbe erreichen ein mehr als dreimal so hohes Drehmoment wie herkömmliche Rührstäbe.
Deutlich verbesserte Leistung des Rührers und erweiterte Einsatzmöglichkeiten.
- Hochenergetischer Samarium-Cobalt (SmCo) Magnetkern
- Hervorragendes Mischen bei hohen Drehzahlen und viskosen Medien
- Gleichmäßig beschichtete PTFE-Oberfläche verhindert Ablagerungen
- Mit Dampf bis 249,8 °F (121 °C) sterilisierbar
- Standard-Rührstäbe sind rund
- Longlife-Rührstäbe sind rund und mit einem verschleißfesten Gleitring versehen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührersteuerung |
| Enthält | Glide Ring |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 31mm |
| Länge (metrisch) | 90mm |
| Material | PTFE |
| Menge | Je 1 |
| Form | Kugel |
| Typ | Rührstab |
Dauer der eingeschränkten Garantie: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.