Beschreibung
- Einzigartiges Design mit Glasoberfläche
- Brillantes, klares, weißes Display
- Beleuchtete, flache Aufstellfläche
- Verriegelungstaste
- Umkehrrotation
- Integrierte USB-Schnittstelle (Steuerung über labworldsoft und Verwendung des Firmware-Update-Tools)
- Versenktes Gewinde für Stativstange
- Schutzart IP42
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 10 bis 1500 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Glas |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Display | LED |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 0,8 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 227 x 153 x 62,5 mm |
| Länge obere Platte (metrisch) | 140 mm |
| Breite obere Platte (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |