Learn More
KLRG1 Golden Hamster, V450, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB74-V450-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962428
  • 143.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KLRG1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
Protein A/G Purified
RUO
50928
IgG
Flow Cytometry
2F1
Violet Fluor 450 (V450)
NP_058666
Golden Syrian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.