Learn More
KLRG1 Golden Hamster, V450, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
143.00 CHF - 336.00 CHF
Spezifikation
Antigen | KLRG1 |
---|---|
Klon | 2F1 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962428
|
EnquireBio
QAB74-V450-25UG |
25 μg |
143.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952428
|
EnquireBio
QAB74-V450-100UG |
100 μg |
336.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
KLRG1 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Golden Syrian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
50928 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
2F1 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_058666 | |
Klrg1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |