Beschreibung
KLF7 Polyclonal specifically detects KLF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | KLF7 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | O75840 |
| Gen-Alias | Krueppel-like factor 7, Kruppel-like factor 7 (ubiquitous), ubiquitous Kruppel-like transcription factor, UKLFUbiquitous krueppel-like factor |
| Gensymbole | KLF7 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |