Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ ULTRA-WARE™ Dickwandige Filterflaschen
Das dickwandige Borosilikatglas gewährleistet eine erhöhte mechanische Festigkeit für die Vakuumfiltration
Marke: DWK Life Sciences 953760-2002
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Das dickwandige Borosilikatglas gewährleistet eine erhöhte mechanische Festigkeit für die Vakuumfiltration
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bietet ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs.
- KimCote™ Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
- ≠2 Seitenarm für den Anschluss eines flexiblen Schlauches mit 0..25 Zoll (6 mm) Innendurchmesser
- 125 ml-Kolben: Mit Stopfenverbindung Nr. 5
- 1, 2 und 4 l-Kolben: Mit Stopfenverbindung Nr. 8
Spezifikation
0.6 cm | |
2000 ml | |
Borosilikatglas | |
8 |