Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 12857660
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Höhe (metrisch):
23 cm
Standard-Konusverbindung:
29/42
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12857660
Marke: DWK Life Sciences 6170000729
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Messen, Mischen und Lagern von Flüssigkeiten
  • Einhalskolben
  • Mit Normschliff-Außenanschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 9.05 Zoll
Höhe (metrisch) 23 cm
Standard-Konusverbindung 29/42
Mouth Style Enghals